Tisk…
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Isopropylbenzeneboronic acid
L15530.03 L15530.MD
L15530.03EA 4090 CZK
L15530.03 L15530.MD
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
3-Isopropylphenylboronic acid
Purity: 99% CAS No.: 216019-28-2 Molecular Formula: C9H13BO2 Formula Weight: 164.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 75-80° Beilstein Reference: 3090001 MDL No.: MFCD01074634
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
Bod tání: ∼ 75…80 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074634
CAS číslo: 216019-28-2