Tisk…
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid
L20110.03 L20110.06
L20110.03EA 3540 CZK
L20110.03 L20110.06
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
2-Isopropylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 89787-12-2 Molecular Formula: C9H13BO2 Formula Weight: 164.01 Melting Point: 85-86° Beilstein Reference: 3090298
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411937
CAS číslo: 89787-12-2