Tisk…
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
197610010 197612500
ACRO197610010EA 42360 CZK
ACRO197610010 ACRO197612500
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate
Vzorec: C₈H₁₂O₈Rh₂·2H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149212
CAS číslo: 29998-99-0
EINECS: 240-084-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 43 % (Rh)