Tisk…
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anhydrous
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
268630010 268632500 268630050
ACRO268630010EA 42360 CZK
ACRO268630010 ACRO268632500 ACRO268630050
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anhydrous
Rhodium(II) acetate dimer
Vzorec: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441,987 g/mol
Bod tání: 205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003538
CAS číslo: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46 % (Rh)