Tisk…
Dinonyl phthalate mixture of isomers 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
408770250 408771000
ACRO408770250EA 3100 CZK
ACRO408770250 ACRO408771000
Dinonyl phthalate mixture of isomers 96%
Dinonyl phthalate
Vzorec: C₂₆H₄₂O₄
Bod varu: 279…287 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036237
CAS číslo: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of isomers)