Methyl-3-methoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 3-methoxypropionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
407429-1L
407429-250ML
SIAL407429-1LEA
4410
CZK
SIAL407429-1L
SIAL407429-250ML
Methyl-3-methoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-methoxypropionate
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,1311 g/mol |
MDL Number:
MFCD00059085 CAS číslo: 3852-09-3 EINECS: 223-358-1 UN: 3272 ADR: 3,III |