Tisk…
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabilised, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-ethoxypropanoate
269490010 269490025 269490100
ACRO269490010EA 1810 CZK
ACRO269490010 ACRO269490025 ACRO269490100
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabilised, pure
Ethyl-3-ethoxypropionate
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Bod varu: 170 °C (760 mmHg)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,949 g/cm³
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051356
CAS číslo: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm BHT