Tisk…
3-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
444553-1G 444553-5G
SIAL444553-1GEA 1390 CZK
SIAL444553-1G SIAL444553-5G
3-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Methylsalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.1479 g/mol
MDL Number: MFCD00040798
CAS číslo: 824-42-0