3-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
444553-1G
444553-5G
SIAL444553-1GEA
1390
CZK
SIAL444553-1G
SIAL444553-5G
3-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Methylsalicylaldehyde
Vzorec:
C₈H₈O₂ MW: 136.1479 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040798 CAS číslo: 824-42-0 |