Tisk…
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
102230250 102231000
102230250.EA 1750 CZK
102230250. 102231000.
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Vzorec: C₂H₅NO
Bod tání: 44…46 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002124
CAS číslo: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA