2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L12330.03
L12330.06
L12330.03EA
1130
CZK
L12330.03
L12330.06
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Purity: 98%
CAS No.: 7154-34-9
Molecular Formula: C8H7N5O2
Formula Weight: 205.18
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₇N₅O₂ MW: 205,18 g/mol Bod tání: >360 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023910 CAS číslo: 7154-34-9 |