Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33095.MD H33095.03 H33095.06
H33095.MDEA 2080 CZK
H33095.MD H33095.03 H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂S
Bod tání: 228…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01647555
CAS číslo: 16405-98-4