Tisk…
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
693847-1G 693847-5G
SIAL693847-1GEA 1610 CZK
SIAL693847-1G SIAL693847-5G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, Sigma-Aldrich®
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,97 g/mol
MDL Number: MFCD00658844
CAS číslo: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III