Tisk…
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H56306.14 H56306.06 H56306.03
H56306.14EA 15960 CZK
H56306.14 H56306.06 H56306.03
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₆H₂Br₂N₂S
Bod tání: 186…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00658844
CAS číslo: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III