Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L10961.06
L10961.14
L10961.06EA
776
CZK
L10961.06
L10961.14
Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Purity: 98+%
CAS No.: 29683-84-9
Molecular Formula: C5H5NOS
Formula Weight: 127.17
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 108676
Vzorec:
C₅H₅NOS Bod tání: 132…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022509 CAS číslo: 29683-84-9 EINECS: 249-778-5 |