Thiophene-2-methylamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene
205570250
205571000
ACRO205570250EA
5120
CZK
ACRO205570250
ACRO205571000
Thiophene-2-methylamine 95%
Thiophene-2-methylamine
Vzorec:
C₅H₇NS Bod varu: 95…99 °C (28 mmHg) Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005460 CAS číslo: 27757-85-3 EINECS: 248-639-6 UN: 2735 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |