Tisk…
Thiophene-2-ethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10920.14 A10920.03 A10920.06
A10920.14EA 14900 CZK
A10920.14 A10920.03 A10920.06
Thiophene-2-ethylamine 98%
Thiophene-2-ethylamine
Purity: 98% CAS No.: 30433-91-1 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 106962 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00051495
Vzorec: C₆H₉NS
Bod varu: 201 °C
Hustota: 1,087
Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F)
MDL Number: MFCD00051495
CAS číslo: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
ADR: 8,III