Tisk…
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Mehtylthio)thiophene
A11763.03 A11763.06
A11763.03EA 1520 CZK
A11763.03 A11763.06
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
2-(Methylthio)thiophene
Purity: 97% CAS No.: 5780-36-9 Molecular Formula: C5H6S2 Formula Weight: 130.23 Refractive Index: 1.5960 Odour: Stench Boiling Point: 82-84°/15mm Beilstein Reference: 106272 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00052382
Vzorec: C₅H₆S₂
Bod varu: 82…84 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052382
CAS číslo: 5780-36-9
ADR: 9,III