2,5-Thiophenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
405191-25G
405191-5G
SIAL405191-25GEA
7250
CZK
SIAL405191-25G
SIAL405191-5G
2,5-Thiophenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Vzorec:
C₆H₄O₄S |
MDL Number:
MFCD00016896 CAS číslo: 4282-31-9 EINECS: 224-284-2 |