2,5-Thiophenedicarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L10293.03
L10293.06
L10293.14
L10293.03EA
893
CZK
L10293.03
L10293.06
L10293.14
2,5-Thiophenedicarboxylic acid ≥97%
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4282-31-9
Molecular Formula: C6H4O4S
Formula Weight: 172.16
Melting Point: 355-360°
Beilstein Reference: 136781
Vzorec:
C₆H₄O₄S Bod tání: 355…360 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016896 CAS číslo: 4282-31-9 EINECS: 224-284-2 |