Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Thiophenecarboxamide
A15219.06
A15219.14
A15219.06EA
1740
CZK
A15219.06
A15219.14
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Thiophene-2-carboxamide
Purity: 99%
CAS No.: 5813-89-8
Molecular Formula: C5H5NOS
Formula Weight: 127.17
Melting Point: 178-183°
Beilstein Reference: 110153
Vzorec:
C₅H₅NOS Bod tání: 178…183 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010425 CAS číslo: 5813-89-8 |