Tisk…
6-Methylnicotinamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methylpyridine-3-carboxamide
A16039.03 A16039.06
A16039.03EA 2190 CZK
A16039.03 A16039.06
6-Methylnicotinamide ≥98%
6-Methylnicotinamide
Purity: 98% CAS No.: 6960-22-1 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 195-199° Beilstein Reference: 112050
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Bod tání: 195…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006342
CAS číslo: 6960-22-1