Tisk…
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
649457-1G 649457-5G
SIAL649457-1GEA 2240 CZK
SIAL649457-1G SIAL649457-5G
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
MDL Number: MFCD00052830
CAS číslo: 25462-85-5