Tisk…
2-Mercaptopyridine-N-oxide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Mercaptopyridine 1-oxide
182670010 182670050 182670250
ACRO182670010EA 1010 CZK
ACRO182670010 ACRO182670050 ACRO182670250
2-Mercaptopyridine-N-oxide 99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₅NOS
MW: 127.17 g/mol
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006196
CAS číslo: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to yellow-green to beige to grey-green Powder or crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %