Tisk…
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H30427.03 H30427.06
H30427.03EA 975 CZK
H30427.03 H30427.06
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 2587-00-0 Molecular Formula: C5H3Cl2NO Formula Weight: 163.99 Melting Point: 136-140° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00130246
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130246
CAS číslo: 2587-00-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III