2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Dichloropyridine 1-oxide
379420010
379420050
ACRO379420010EA
1030
CZK
ACRO379420010
ACRO379420050
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Vzorec:
C₅H₃Cl₂NO Bod tání: 134…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130246 CAS číslo: 2587-00-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 142 °C |
GC | ≥97.5 % |