Tisk…
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
649546-1G 649546-5G
SIAL649546-1GEA 8720 CZK
SIAL649546-1G SIAL649546-5G
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀Br₂
MW: 314,0200 g/mol
MDL Number: MFCD00228693
CAS číslo: 4542-77-2