Tisk…
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L17666.03 L17666.06
L17666.03EA 2340 CZK
L17666.03 L17666.06
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Purity: 95% CAS No.: 59557-93-6 Molecular Formula: C12H12BrN Formula Weight: 250.14 Refractive Index: 1.6361 Boiling Point: 137-139°/2mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD02093945
Vzorec: C₁₂H₁₂BrN
MW: 250,14 g/mol
Bod varu: 137…139 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,4305
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093945
CAS číslo: 59557-93-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III