Tisk…
Iron silicide ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
14019.14 14019.22
14019.14EA 4740 CZK
14019.14 14019.22
Iron silicide ≥99.9% (metals basis)
Iron silicide
Purity: 99.9% CAS No.: 12022-95-6 Molecular Formula: FeSi Formula Weight: 83.93 Physical Form: -20 Mesh Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016086
Vzorec: FeSi
MW: 83.93 g/mol
Bod tání: 1410 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016086
CAS číslo: 12022-95-6
EINECS: 234-671-8