Tisk…
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
358730100 358730250
ACRO358730100EA 1150 CZK
ACRO358730100 ACRO358730250
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate 99%
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Vzorec: B₂F₈Ni·6H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150259
CAS číslo: 15684-36-3
EINECS: 238-753-4
UN: 1759
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green Powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %