Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
13100.14
13100.22
13100.14EA
3250
CZK
13100.14
13100.22
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Niobium disilicide
Purity: 99.85%
CAS No.: 12034-80-9
Molecular Formula: NbSi2
Formula Weight: 149.08
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.7
Melting Point: 1950°
MDL No.: MFCD00151537
Vzorec:
NbSi₂ MW: 149,08 g/mol Bod tání: 1950 °C Hustota: 5,7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151537 CAS číslo: 12034-80-9 EINECS: 234-812-3 |