Tisk…
Pentacopper silicide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Copper silicide
12844.14 12844.22
12844.14EA 3440 CZK
12844.14 12844.22
Pentacopper silicide ≥99.5% (metals basis)
Pentacopper silicide
Purity: 99.5% CAS No.: 12159-07-8 Molecular Formula: Cu5Si Formula Weight: 345.79 Physical Form: 6.35mm & Down Pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134719
Vzorec: Cu₅Si
Bod tání: 825 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134719
CAS číslo: 12159-07-8
EINECS: 235-286-8