Tisk…
Tris(trimethylsilyl)borate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
381240250 381241000
ACRO381240250EA 3200 CZK
ACRO381240250 ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borate
Tris(trimethylsilyl)borate
Vzorec: C₉H₂₇BO₃Si₃
Bod varu: 183…185 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,834 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051588
CAS číslo: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %