Calcium disilicide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Calcium silicide
21240-1KG-F
21240-250G-F
SIAL21240-1KG-FEA
4360
CZK
SIAL21240-1KG-F
SIAL21240-250G-F
Calcium disilicide, Sigma-Aldrich®
Calcium disilicide
Vzorec:
CaSi₂ MW: 96,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015977 CAS číslo: 12013-56-8 EINECS: 234-588-7 UN: 1405 ADR: 4.3,II |