Tisk…
Cyclopropylboronic acid tech. 85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26254.06 H26254.03
H26254.06EA 8720 CZK
H26254.06 H26254.03
Cyclopropylboronic acid tech. 85%, technická kvalita
Cyclopropylboronic acid
Purity: 85% CAS No.: 411235-57-9 Molecular Formula: C3H7BO2 Formula Weight: 85.90 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 90-95° MDL No.: MFCD04038750
Vzorec: C₃H₇BO₂
Bod tání: 90…95 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04038750
CAS číslo: 411235-57-9