3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
NSC 109116, 5-PBSA, AKR1C1-IN-1
13574-1
13574-5
13574-10
13574-25
CAYM13574-1EA
2670
CZK
CAYM13574-1
CAYM13574-5
CAYM13574-10
CAYM13574-25
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Vzorec:
C₁₃H₉BrO₃ MW: 293.113 g/mol |
MDL Number:
MFCD18378258 CAS číslo: 4906-68-7 |