Tisk…
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L08445.06 L08445.14
L08445.06EA 1750 CZK
L08445.06 L08445.14
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 105536-22-9 Molecular Formula: C15H25NO2S Formula Weight: 283.44 Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 2658523
Vzorec: C₁₅H₂₅NO₂S
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051975
CAS číslo: 105536-22-9