Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
494968-1G
494968-5G
SIAL494968-1GEA
1690
CZK
SIAL494968-1G
SIAL494968-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec:
C₉H₆OS MW: 162,2083 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052376 CAS číslo: 5381-20-4 |