3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
A13492.03
A13492.06
A13492.14
A13492.03EA
1050
CZK
A13492.03
A13492.06
A13492.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 26107-82-4
Molecular Formula: C9H6F6N2O
Formula Weight: 272.15
Melting Point: 132-134°
Beilstein Reference: 2596448
Vzorec:
C₉H₆F₆N₂O MW: 272,15 g/mol Bod tání: 132…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051848 CAS číslo: 26107-82-4 EINECS: 247-462-1 |