Tisk…
4,4'-Anisoin ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
B21559.14 B21559.36
B21559.14EA 1090 CZK
B21559.14 B21559.36
4,4'-Anisoin ≥97%
4,4'-Anisoin
Purity: 97% CAS No.: 119-52-8 Molecular Formula: C16H16O4 Formula Weight: 272.30 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 3211892
Vzorec: C₁₆H₁₆O₄
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008411
CAS číslo: 119-52-8
EINECS: 204-330-8