4,4'-Anisoin 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
104841000
104840250
ACRO104841000EA
4010
CZK
ACRO104841000
ACRO104840250
4,4'-Anisoin 95%
4,4'-Anisoin
Vzorec:
C₁₆H₁₆O₄ Bod tání: 109…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008411 CAS číslo: 119-52-8 EINECS: 204-330-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 115 °C |
HPLC | ≥94.0 % |