4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
L10242.03
L10242.MD
L10242.03EA
2970
CZK
L10242.03
L10242.MD
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 58808-59-6
Molecular Formula: C9H5F3O3
Formula Weight: 218.13
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 2728778
Vzorec:
C₉H₅F₃O₃ MW: 218.13 g/mol Bod tání: 177…179 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052340 CAS číslo: 58808-59-6 |