3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A19196.03
A19196.06
A19196.14
A19196.03EA
1110
CZK
A19196.03
A19196.06
A19196.14
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 28026-96-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 266-207°
MDL No.: MFCD00002514
Vzorec:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Bod tání: 266…207 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002514 CAS číslo: 28026-96-2 |