Tolbutamide, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide
T0891-100G
T0891-25G
T0891-100GEA
3230
CZK
T0891-100G
T0891-25G
Tolbutamide, Supelco®
Tolbutamide
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂O₃S MW: 270,35 g/mol |
MDL Number:
MFCD00027169 CAS číslo: 64-77-7 EINECS: 200-594-3 |