Tisk…
Methyl-5-acetylsalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
390208-25G 390208-5G
SIAL390208-25GEA 0 CZK
SIAL390208-25G SIAL390208-5G
Methyl-5-acetylsalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-acetylsalicylate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
MDL Number: MFCD00040924
CAS číslo: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2