Tisk…
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
512338-10G 512338-1G
SIAL512338-10GEA 8310 CZK
SIAL512338-10G SIAL512338-1G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
MDL Number: MFCD00792672
CAS číslo: 59016-93-2