4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17052.06
L17052.03
L17052.06EA
2820
CZK
L17052.06
L17052.03
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 80500-27-2
Molecular Formula: C7H8BNO4
Formula Weight: 180.96
Melting Point: ca 250°
Beilstein Reference: 3279018
Vzorec:
C₇H₈BNO₄ Bod tání: ∼ 250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191550 CAS číslo: 80500-27-2 |