Tisk…
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde, 4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde
H55060.03 H55060.06 H55060.14
H55060.03EA 1790 CZK
H55060.03 H55060.06 H55060.14
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 77123-57-0 Molecular Formula: C12H14OSi Formula Weight: 202.33 Melting Point: 66-70° MDL No.: MFCD02093765
Vzorec: C₁₂H₁₄OSi
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093765
CAS číslo: 77123-57-0