Tisk…
Pterostilbene
Dodavatel: Cayman Chemical
13000-50 13000-100 13000-250 13000-500
CAYM13000-50EA 2240 CZK
CAYM13000-50 CAYM13000-100 CAYM13000-250 CAYM13000-500
Pterostilbene
Pterostilbene
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
MDL Number: MFCD00238710
CAS číslo: 537-42-8