2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05829.06
L05829.14
L05829.06EA
2680
CZK
L05829.06
L05829.14
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2103-88-0
Molecular Formula: C9H7NS2
Formula Weight: 193.30
Odour: Odourless
Melting Point: 172-175°
Beilstein Reference: 128288
MDL No.: MFCD00014508
Vzorec:
C₉H₇NS₂ Bod tání: 172…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014508 CAS číslo: 2103-88-0 EINECS: 218-274-7 |