Tisk…
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(4-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
L14067.03 L14067.06
L14067.03EA 882 CZK
L14067.03 L14067.06
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Purity: 98% CAS No.: 2103-99-3 Molecular Formula: C9H7ClN2S Formula Weight: 210.69 Melting Point: 168-170° Beilstein Reference: 153889
Vzorec: C₉H₇ClN₂S
MW: 210,69 g/mol
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047058
CAS číslo: 2103-99-3